Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERP72 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPS720D ADISPS720F
ENZOADISPS720DEA 241 EUR InStock
ENZOADISPS720D ENZOADISPS720F
Anti-ERP72 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Endoplasmic reticulum protein (ERp) 72, a 72 kDa protein localized to the endoplasmic reticulum, is a member of the Protein Disulfide Isomerase (PDI) family of proteins. Together with other ER resident proteins such as BiP, GRP94, and PDI, they serve as the molecular chaperones for proper folding of newly translocated and glycolsylated proteins such as Thyroglobulin (Tg) and Human chorionic gonadotropin (hCG)-beta.

  • For Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, bovine, dog, guinea pig, hamster, monkey and rabbit ERp72. Detects a band of ~72kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: ERP72
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité