Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRP75 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPS825D ADISPS825F
ENZOADISPS825DEA 422 EUR InStock
ENZOADISPS825D ENZOADISPS825F
Anti-GRP75 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Grp75 (Glucose regulated 75 kDa protein) is a member of the Hsp70 family. It is localized in the mitochondrial matrix, where, in concert with Hsp60, is thought to participate in the re-folding of proteins translocated into this organelle. Like its E. coli homolog DnaK, Grp75 possesses a cation-dependent ATPase activity thought to be central to its function as a chaperone.

  • For Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, bovine, dog, chicken, Drosophila, guinea pig, hamster, monkey, pig, rabbit, sheep and Xenopus Grp75. Detects a band of ~75kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: GRP75
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité