Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESR1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOADISRA1010DEA 267.3 EUR InStock
ENZOADISRA1010D ENZOADISRA1010F ALEXADI-SRA-1010-D ALEXADI-SRA-1010-F
Anti-ESR1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The Estrogen receptors (ER), mainly ERalpha and ERbeta, are members of the nuclear steroid hormone receptor family and are composed of three domains, an N-terminal domain required for maximal transactivation function (TAF), a DNA binding domain, and a steroid binding domain. Estrogen has pleiotropic effects on the growth, development, and maintenance of diverse tissues.

  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat and hamster estrogen receptor alpha. Detects a band of 66.3kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: ESR1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité