Anti-SYT Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISYA130D ADISYA130F
ENZOADISYA130DEA 275 EUR InStock
ENZOADISYA130D ENZOADISYA130F
Anti-SYT Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Synaptotagmins (Syt) are membrane-trafficking proteins characterized by an N-terminal transmembrane region, a variable linker, and two C-terminal C2-domains, C2A and C2B. At least twelve Synaptotagamins are expressed in vertebrates and can be found in both vesicular and plasma membranes.
  • For Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human, mouse and rat Synaptotagmin. Detects a band of ~65kDa by Western blot.
Type: Primary
Antigen: SYT
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité