Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STX13 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOADIVAMSV026EEA 397.1 EUR InStock
ENZOADIVAMSV026E ALEXADIVAMSV026E
Anti-STX13 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Syntaxins are type II integral membrane proteins localized to membranes that regulate vesicle transport, protein maturation, and exocytosis. Syntaxin 1A resides in the nerve terminals of sensory neurons and nerve fibers reaching small blood vessels. Syntaxin 2 localizes to the apical plasma membrane and regulates epithelial-mesenchymal interactions. Syntaxin 6 is primarily localized to the trans-Golgi network, and partially co-localizes with AP-1 on clathrin-coated membranes. Syntaxin 13 is ubiquitously expressed and localizes to the tubular early and recycling endosomes, as well as endosomal vacuoles.

  • For Western Blot

Recognizes mouse, rat, dog and hamster Syntaxin 13. Detects a band of ~38kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: STX13
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité