Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Transferrin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIVAPEN004D ADIVAPEN004F
ENZOADIVAPEN004DEA 241 EUR InStock
ENZOADIVAPEN004D ENZOADIVAPEN004F
Anti-Transferrin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transferrin is a serum glycoprotein involved in iron transport. Transferrin exists in two forms, the iron-free Apotransferrin, which binds two Fe3+ ions to generate Ferrotransferrin. Apotransferrin remains tightly bound to its receptor until the complex is recycled to the cell surface, where Apotransferrin is released into the extracellular space to recruit more Fe3+ ions.

  • For Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, dog and guinea pig Transferrin. Detects a band of ~76kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: TRANSFERRIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité