Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Membrin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOADIVAPPT049CEA 155.1 EUR InStock
ENZOADIVAPPT049C ALEXADIVAPPT049C
Anti-Membrin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Membrin, also known as GS27 (Golgi SNARE of 27K), is an integral membrane protein present on the surface of the Golgi apparatus. GS27 is a member of a protein complex that consists of cis-Golgi vesicle receptor syntaxin 5 and GS28, v-SNARE rbet1 and Rsec22, and Rsly1. These complexes are postulated to direct the fusion of ER-derived vesicles with vesicular tubular cluster (VTC), and the fusion of VTCs to form cis-Golgi compartment.

  • For Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, bovine, dog, chicken, Drosophila, hamster, monkey, pig, rabbit and sheep Membrin. Detects a band of ~27kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: MEMBRIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité