Anti-FKBP12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX210142R100EA 882 EUR InStock
ALEXALX210142R100 ENZOALX210142R100
Anti-FKBP12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human, mouse and rat FKBP12. Detects a band of ~12kDa by Western blot.
Type: Primary
Antigen: FKBP12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité