Anti-LEPR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX210168R100EA 817.3 EUR InStock
ENZOALX210168R100 ALEXALX210168R100
Anti-LEPR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Western Blot
Recognizes human, mouse and rat leptin receptor. Detects bands of ~100kDa and ~125kDa by Western blot, representing the short and long forms of leptin receptor. Also detects two unrelated bands of ~31kDa and ~35kDa.
Type: Primary
Antigen: LEPR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité