Anti-IP3 Receptor Type 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX210169R100EA 797 EUR InStock
ALEXALX210169R100 ENZOALX210169R100
Anti-IP3 Receptor Type 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human (weak), mouse, rat and dog IP3R-I. Detects a band of ~240kDa by Western blot.
Type: Primary
Antigen: IP3 RECEPTOR TYPE 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité