Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Peroxisomal Membrane Protein 70 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ALEXALX210205C100EA 1050 EUR InStock
ALEXALX210205C100 ENZOALX210205C100
Anti-Peroxisomal Membrane Protein 70 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Peroxisomes are single membrane organelles which are involved in many important biochemical pathways and are found in almost all eukaryotic cells. Various toxins including phenols, alcohols, and aldehydes are targeted for modification by peroxisomes. Long chain fatty acid metabolism via β-oxidation is also mediated by this organelle. Loss of peroxisomal functions may result in diseases such as Zellweger syndrome, hyperpipecolic acidemia, neonatal adrenoleukodystrophy, and infantile Refsums disease. Peroxisomal membrane protein 70 (PMP70) is an abundant, integral membrane protein of the peroxisome. This protein is induced by treatment with hypolipidemic agents in parallel with peroxisome proliferation and stimulation of the peroxisomal β-oxidation enzymes.

  • For Western Blot

Recognizes mouse PMP70. Detects a band of ~70kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: PEROXISOMAL MEMBRANE PROTEIN 70
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité