Anti-CNR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX210316R100EA 1020 EUR InStock
ALEXALX210316R100 ENZOALX210316R100
Anti-CNR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human, mouse, rat, monkey, amphibian, chicken and fish CB1. Detects a band of ~60kDa by Western blot representing CB1; also detects less intense bands of ~23kDa, ~72kDa and ~180kDa from rat brain homogenate.
Type: Primary
Antigen: CNR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité