Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAV Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX210537R100EA 387.2 EUR InStock
ENZOALX210537R100 ALEXALX210537R100
Anti-ITGAV Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CD51 (integrin αV subunit) associates with CD61 (integrin β3 subunit) binding to the RGD sequence in extracellular matrix proteins like vitronectin, fibrinogen, thrombospondin, von Willebrand factor and osteopontin. The αV/β3 heterodimer is expressed in endothelial cells, leukocytes, NK cells, macrophages, neutrophils, platelets and several malignant tumor cells and seems to play a role in embryo implantation, angiogenesis, wound healing and cancer. αV/β3  is also highly expressed in osteoclasts being important for bone resorption.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes cytoplasmic domain of CD51 of all species.

Type: Primary
Antigen: ITGAV
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité