Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX210753R500EA 202.4 EUR InStock
ENZOALX210753R500 ALEXALX210753R500
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human and marmoset MMP-2. Moderately cross-reacts with MMP-1. Does not cross-react with MMP-3, MMP-8 or MMP-9.
Type: Primary
Antigen: MMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité