Anti-MMP9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX210756C100EA 295.9 EUR InStock
ENZOALX210756C100 ALEXALX210756C100
Anti-MMP9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human and marmoset MMP-9. Cross-reacts very slightly with MMP-2. Does not cross-react with collagenases.
Type: Primary
Antigen: MMP9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité