Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GUCY1A3 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX210786R100EA 554 EUR InStock
ALEXALX210786R100 ENZOALX210786R100
Anti-GUCY1A3 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Chicken

  • For Western Blot

Recognizes endogenous rat sGCalpha1beta1. Recognizes human and mouse sGCbeta1. Does not cross-react with human and mouse sGCalpha1.

Type: Primary
Antigen: GUANYLYL CYCLASE ALPHA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité