Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CARDIF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX210929C100EA 551.1 EUR InStock
ENZOALX210929C100 ALEXALX210929C100
Anti-CARDIF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RIG-I (retinoic acid-inducible gene I; Ddx58) and Mda5 (melanoma differentiation-associated gene 5, also known as Ifih1 or Helicard) are proteins that sense viral replication intermediates, such as double-stranded RNA and triggers the host antiviral programs. These molecules signal the downstream activation of NF-κB and IFN regulatory factor (IRF) -3, which coordinately regulate the expression of type-I interferons. Cardif (also called VISA/IPS-1/MAVS) is a CARD (caspase activation and recruitment domain)-containing adaptor protein that interacts with the CARD domain of RIG-I and Mda5, leading to the activation of NF-κB and IRF3. Cardif is located to the mitochondrial outer membrane. Removal of the mitochondrial-targeting domain of cardif abolishes its ability to induce IFNs. Cardif is cleaved and inactivated by NS3-4A, a serine protease from hepatitis C virus known to block interferon-β production.

  • For Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human cardif. Detects a band of ~65kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: CARDIF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité