Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VIPERIN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX210956C100EA 529.1 EUR InStock
ENZOALX210956C100 ALEXALX210956C100
Anti-VIPERIN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Viperin has been identified as a human cytomegalovirus and IFN-γ inducible protein. Its expression is activated by both TLR3-dependent and RIG-I-dependent pathways. Viperin inhibits influenza A virus release of infected cells by altering plasma membrane fluidity and the formation of lipid rafts. It acts on the lipid rafts by decreasing the activity of the enzyme farnesyl diphosphate synthase (FPPS) which is essential for isoprenoid biosynthesis.

  • For Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human and mouse viperin.

Type: Primary
Antigen: VIPERIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité