Anti-TICAM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX215016R200EA 593 EUR InStock
ALEXALX215016R200 ENZOALX215016R200
Anti-TICAM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Western Blot
Recognizes human and mouse TRIF.
Type: Primary
Antigen: TICAM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité