Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HERG1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX215050R100EA 585 EUR InStock
ALEXALX215050R100 ENZOALX215050R100
Anti-HERG1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The ether-a-go-go related gene family of K+ channels (HERG/Erg) comprises three members, HERG1/Erg1, HERG2/Erg2, HERG3/Erg3. HERG channel activity is relevant to tumor cell biology. It controls cell proliferation, especially in leukaemias. HERG channels are thus considered diagnostic and prognostic factors in human cancers, as well as targets for anti-neoplastic therapies.

  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation

Recognizes N-terminal epitope of HERG1A and mouse Erg1A isoform.

Type: Primary
Antigen: HERG1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité