Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MTOR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX2150651EA 762 EUR InStock
ALEXALX2150651 ENZOALX2150651
Anti-MTOR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
mTOR (FKBP12-rapamycin associated protein (FRAP)) is one of a family of proteins involved in cell cycle progression, DNA recombination, and DNA damage detection. It has been shown to associate with the immunophilin FKBP12 in a rapamycin-dependent fashion. FKBP12-rapamycin-binding (FRB) domain is a conserved 11kDa region necessary for FKBP12-rapamycin binding. FRB is one of several functional domains of mTOR: HEAT (Huntington elongation factor 1A-protein phosphatase 2A-A subunit-TOR); FAT (FRAP, ATM, TTRAP2); PIKK (PI3-kinase-related kinase); RD (regulatory domain); and FATC (FAT, C terminal).

  • For Immunocytochemistry, Western Blot, ChIP

Recognizes the FRB domain of fusion proteins expressed in Saccharomyces cerevisiae (see H. Haruki, et al. 2008) and the human FRB domain of mTOR.

Reconstitute with 50µl water.

Type: Primary
Antigen: MTOR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité