Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MVP Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX801005C100EA 1021.9 EUR InStock
ENZOALX801005C100 ALEXALX801005C100 ALEXALX801005C050
Anti-MVP Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG2b

  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry

Recognizes an internal epitope (P110) of human MVP/LRP, which is overexpressed in various human non-P-glycoprotein MDR tumor cell lines.

Type: Primary
Antigen: MVP
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité