Anti-MRP1 Rat Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX801007C250EA 1101.1 EUR InStock
ENZOALX801007C250 ALEXALX801007C125 ENZOALX801007C125 ALEXALX801007C250
Anti-MRP1 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Rat, Isotype: IgG2a
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes the internal epitope (G238SDLWSLNKE247) of human and mouse MRP1, overexpressed in various human non-P-glycoprotein MDR tumor cell lines. Does not cross-react with human P-glycoprotein, MDR3 P-glycoprotein or human MRP2 (cMOAT) to MRP 5.
Type: Primary
Antigen: MRP1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité