Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MRP1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ALEXALX801010L001EA 909 EUR InStock
ALEXALX801010L001 ENZOALX801010L001
Anti-MRP1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1

  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes the linear internal epitope (S918SYSGDI924) of human MRP1 (multidrug resistance-associated protein 1), overexpressed in various human non-P-glycoprotein MDR tumor cell lines. Does not cross-react with human P-glycoprotein, MDR3 P-glycoprotein or human MRP2 (cMOAT) to MRP5, or mouse MRP gene products.

Type: Primary
Antigen: MRP1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité