Anti-MRP1 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX801013C250EA 685.3 EUR InStock
ENZOALX801013C250 ALEXALX801013-C250 ENZOALX801013C500 ALEXALX801013C500
Anti-MRP1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes the internal epitope (P1511SDLLQQRGL1520) of human MRP1. Does not cross-react with human P-glycoprotein, MDR3 P-glycoprotein or human MRP2 (cMOAT) to MRP5.
Type: Primary
Antigen: MRP1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité