Anti-MRP2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX801037C250EA 1023 EUR InStock
ENZOALX801037C250 ALEXALX801037C250 ALEXALX801037C125 ENZOALX801037C125
Anti-MRP2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG2b
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes an internal epitope of human, mouse and rat MRP2. Does not cross-react with human P-glycoprotein, MDR3 P-glycoprotein, MRP1, MRP3 or MRP5. Does not recognize mouse MRP2 in immunohistochemistry.
Type: Primary
Antigen: MRP2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité