Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX802002R100EA 748 EUR InStock
ALEXALX802002R100 ENZOALX802002R100
Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1

  • For Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes the intracellular domain of skeletal muscle nAChR gamma and delta subunits in Torpedo californica and the delta subunit in mouse, rat, chicken, frog and fish. Detects bands of ~60kDa (gamma subunit ) and ~65kDa (delta subunit ) by Western blot. Under non-reducing conditions detects a band of ~130kDa (dimer of delta subunit). Does not cross-react with the alpha1 and beta1 subunits in muscle or the neuronal nAChRs.

Type: Primary
Antigen: NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité