Anti-Enhancer for Ligands Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX804034C050EA 402.6 EUR InStock
ENZOALX804034C050 ALEXALX804034-C050
Anti-Enhancer for Ligands Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Enhancer for Ligands
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité