Anti-HSP90 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX804079R400EA 723 EUR InStock
ALEXALX804079R400 ENZOALX804079R400
Anti-HSP90 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgM
  • For Immunoprecipitation
Recognizes human, mouse, rat, rainbow trout and chicken HSP90.
Type: Primary
Antigen: HSP90
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité