Anti-Aldosterone Receptor Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ALEXALX804099R100EA 1020 EUR InStock
ALEXALX804099R100 ENZOALX804099R100
Anti-Aldosterone Receptor Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human, rat, rabbit and chicken MR (mineralocorticoid receptor). Detects a band of ~116kDa by Western blot.
Type: Primary
Antigen: Aldosterone Receptor
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité