Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Clusterin Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX804126C100EA 409.2 EUR InStock
ENZOALX804126C100 ALEXALX804126C100
Anti-Clusterin Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Clusterin (SGP-2/sulfated glycoprotein-2; CLI; Apolipoprotein J (Apo J); TRPM-2) is the first identified extracellular mammalian chaperone and appears to be implicated in such diverse processes as sperm maturation, regulation of complement activation, programmed cell death, tissue remodelling and lipid transport. Increases in clusterin mRNA and protein have been consistently detected in apoptotic cell death paradigms, establishing clusterin gene expression as a prominent marker of apoptotic cell loss. A dual role has been shown for clusterin in that cells can be protected from damage and dead cells can be more easily removed after some types of cellular damage.

  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human clusterin.

Type: Primary
Antigen: Clusterin
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité