Anti-RIPK2 Rat Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX804139C100EA 517 EUR InStock
ENZOALX804139C100 ALEXALX804139C100
Anti-RIPK2 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Rat, Isotype: IgG2a
  • For Western Blot
Recognizes human RIP2.
Type: Primary
Antigen: RIPK2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité