Anti-APMAP Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX804144C100EA 485.1 EUR InStock
ENZOALX804144C100 ALEXALX804144C100
Anti-APMAP Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human ACRP30headless. Does not cross-react with mouse ACRP30headless. Does not cross-react with full length adiponectin.
Type: Primary
Antigen: APMAP
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité