Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DR6 Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX804150C100EA 574 EUR InStock
ALEXALX804150C100 ENZOALX804150C100
Anti-DR6 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Apoptosis is induced by certain cytokines including TNF and Fas ligand (CD95L) of the TNF family through their death domain containing receptors, TNF-R1 and Fas (CD95). Several death receptors including DR3, TRAIL-R1, and TRAIL-R2 were identified. A death domain containing receptor in the TNF-R family was cloned and termed DR6 for death receptor-6. Like TNF-R1, DR6 interacts with death domain containing adapter molecule TRADD. Overexpression of DR6 induces apoptosis and activates NF-κB and JNK. DR6 is widely expressed in human tissues and cell lines. The ligand for DR6 has not been identified yet. T cells from DR6-deficient mice showed preference toward Th2 differentiation in vitro, suggesting that DR6, working through JNK functions to attenuate the Th2 response. Other studies of DR6-targeted mutant mice demonstrated that DR6 functions as a regulatory receptor for mediating CD4(+) T cell activation and maintaining proper immune responses.

Recognizes human DR6.

Type: Primary
Antigen: DR6
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité