Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAT3 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ALEXALX804180C100EA 574 EUR InStock
ALEXALX804180C100 ENZOALX804180C100
Anti-STAT3 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The STAT proteins serve as both cytoplasmic signal transducers and nuclear activators of transcription. STAT3 is activated by tyrosine phosphorylation at residue Y705 in cells treated with interleukin-6 or EGF. Activated STAT3 can bind to DNA either as homodimer or as heterodimer with STAT1.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes the -AAPpYLKT-motif of activated human, mouse and dog STAT3 phosphorylated at Tyr705. Does not cross-react with the non-phosphorylated form of STAT3 nor with unrelated tyrosine-phosphorylated proteins.

Reconstitute with 1ml water (15 minutes at room temperature).

Type: Primary
Antigen: STAT3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité