Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Poly(Adp-Ribose) Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ALEXALX804220R100EA 673 EUR InStock
ALEXALX804220R100 ENZOALX804220R100
Anti-Poly(Adp-Ribose) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG3

  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes poly(ADP-ribose) synthesized by a broad range of PARPs (poly(ADP-ribose) polymerases) like human, mouse, rat or Drosophila PARP enzyme.

Type: Primary
Antigen: POLY(ADP-RIBOSE)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité