Anti-RANKL Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX804243C100EA 536.8 EUR InStock
ENZOALX804243C100 ALEXALX804243C100
Anti-RANKL Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1 kappa
  • For Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human and mouse RANKL. Detects a band of ~35-40kDa by Western blot.
Type: Primary
Antigen: RANKL
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité