Anti-FASLG Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX804273C100EA 725 EUR InStock
ALEXALX804273C100 ENZOALX804273C100
Anti-FASLG Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
Recognizes mouse FasL.
Type: Primary
Antigen: FASL
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité