Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hepatitis C Core Protein Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX804277C100EA 987 EUR InStock
ALEXALX804277C100 ENZOALX804277C100
Anti-Hepatitis C Core Protein Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Hepatitis C virus (HCV) is the primary cause of non-A, non-B hepatitis and results in most HCV-infected people developing chronic infections, liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The 21kDa core protein of HCV is well conserved among different HCV genotypes and may suppress hepatitis B virus replication in a phosphorylation dependent manner.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes epitope between aa 21-40 of HCV core protein. This sequence is conserved among different HCV strains. Detects a band of ~21kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: HEPATITIS C CORE PROTEIN
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Hcv

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité