Anti-CD40L Hamster Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX804331C500EA 778.8 EUR InStock
ENZOALX804331C500 ENZOALX804331C100 ALEXALX804331C100 ALEXALX804331C500
Anti-CD40L Hamster Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Hamster, Isotype: IgG1
Recognizes mouse CD40L.
Type: Primary
Antigen: CD40L
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation:
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité