Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLC1 Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX804340C100EA 485.1 EUR InStock
ENZOALX804340C100 ALEXALX804340C100
Anti-DLC1 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Rat, Isotype: IgM

  • For Western Blot

Recognizes human and mouse DLC1. Does not cross-react with DLC2. For detection of both DLC1 and DLC2 see MAb to DLC1 and DLC2 (11F7) (Prod. No. ALX-804-341).

Type: Primary
Antigen: DLC1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgM
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité