Anti-BMF Rat Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX804342C100EA 566.5 EUR InStock
ENZOALX804342C100 ALEXALX804342C100
Anti-BMF Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Rat, Isotype: IgG1
  • For Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human and mouse Bmf.
Type: Primary
Antigen: BMF
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité