Anti-BCL2L2 Rat Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX804354C100EA 517 EUR InStock
ENZOALX804354C100 ALEXALX804354C100
Anti-BCL2L2 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Rat, Isotype: IgG2a
  • For Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human, mouse, rat, monkey and dog Bcl-w.
Type: Primary
Antigen: BCL2L2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité