Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP2 Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX804356C100EA 551.1 EUR InStock
ENZOALX804356C100 ALEXALX804356C100
Anti-CASP2 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Rat, Isotype: IgG2a

  • For Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes an epitope in the p19 subunit of human, mouse, rat, monkey and dog caspase-2. Detects bands of ~51kDa (procaspase-2), ~32kDa and ~18kDa (cleavage products) by Western blot.

Type: Primary
Antigen: CASP2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité