Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR3 Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX804362RC100EA 734.8 EUR InStock
ENZOALX804362RC100 ALEXALX804362RC100
Anti-TLR3 Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1

  • For Immunocytochemistry

Recognizes human, mouse and dog TLR3.

Type: Primary
Antigen: TLR3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité