Anti-TLR9 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX804364C100EA 580.8 EUR InStock
ENZOALX804364C100 ALEXALX804364C100
Anti-TLR9 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human, mouse, rat, horse, dog and monkey TLR9. Detects a band of ~120kDa by Western blot, may also detect a smaller band of TLR9 isoform B.
Type: Primary
Antigen: TLR9
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité