Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR8 Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX804376RC100EA 838 EUR InStock
ALEXALX804376RC100 ENZOALX804376RC100
Anti-TLR8 Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Anticorps
The Toll-like receptor (TLR) family in mammal comprises a family of transmembrane proteins characterized by multiple copies of leucine rich repeats in the extracellular domain and IL-1 receptor motif in the cytoplasmic domain. Like its counterparts in Drosophila, TLRs signal through adaptor molecules. The TRL family is a phylogenetically conserved mediator of innate immunity that is essential for microbial recognition. Ten human homologs of TLRs (TLR1-10) have been described. TLR8 gene contains three exons, two of which have coding function. TLR8 cDNA codes for a protein of approximate molecular weight of 120kDa.

Recognizes human and mouse TLR8. Detects a band of ~120kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: TLR8
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité