Anti-AKT Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX804401C100EA 830 EUR InStock
ALEXALX804401C100 ENZOALX804401C100
Anti-AKT Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human, mouse, rat and dog Ser472/473/474-phosphorylated Akt (see technical note). Does not cross-react with dephosphorylated Akt or other unrelated serine-phosphorylated proteins.
Reconstitute with 1ml water (15 minutes at room temperature).
Type: Primary
Antigen: AKT
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité