Anti-Tubulin Beta-3 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX804405C100EA 368 EUR InStock
ALEXALX804405C100 ENZOALX804405C100
Anti-Tubulin Beta-3 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human betaIII-tubulin located in neurons.
Type: Primary
Antigen: TUBULIN BETA-3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité