Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP8 Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX804447C100EA 484 EUR InStock
ALEXALX804447C100 ENZOALX804447C100
Anti-CASP8 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Rat, Isotype: IgG1

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Recognizes the p18 subunit of mouse caspase-8. Detects bands of ~55kDa (full-length caspase-8) and ~18kDa (apoptosis-induced cleavage fragment) by Western blot. Does not cross-react with human caspase-8.

Type: Primary
Antigen: CASP8
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité